Learn More
Masterflex™ Raccordo Luer maschio in polipropilene con anello di sicurezza
Codice prodotto. p-8004518
Click to view available options
Da utilizzare con:
Adatto per tubo flessibile flangiato da 1/16 in.
Adatto per tubo flessibile flangiato da 3/32 in.
Fits 3/16 in. hose barb
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Codice prodotto. 14889980
Marca: Masterflex™ 4551800
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Complete your luer fittings systems with these premium connectors. Cole-Parmer™ Polypropylene Male Luer Fitting with Lock Rings are manufactured in compliance with ISO 594-1 standards, free from contaminants and fully traceable. Ideal for a variety of critical applications, such as syringes or small tubing.
  • Manufactured of animal-free natural polypropylene
  • All parts meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity
  • Choose from a range of sizes, with a variety of connection options
  • Good chemical resistance. Max temperature 87°C  (190°F)
  • Sterilize by ethylene oxide or gamma irradiation (not recommended for autoclaving)
  • All female ports may be used with either slip or luer lock connections
  • Plugs and caps are also available
Specifica
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Adatto per tubo flessibile flangiato da 1/16 in.
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per numerose applicazioni, comprese siringhe o tubi di piccole dimensioni
Quantità confezione 25 Pack
Max. Operating Temperature (English) 190°F
Max. Operating Temperature (Metric) 87°C
Product Type Raccordo Luer maschio con anello di sicurezza