Learn More
Cole-Parmer™ Elbow Adapter, Compression x NPT(M), Polypropylene
Codice prodotto. 11810110
Click to view available options
:
25 Pack, Fits 1/4 in. OD tubing, 1/8 in. NPT
Codice prodotto. 11810110
Marca: Cole-Parmer™ 0644420
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cole-Parmer™ Elbow Adapter, Compression x NPT(M), Polypropylene features thread and a compression connections for a more permanent elbow adapter fitting.
  • Sturdy threaded fittings are designed for more permanent installation.
  • Use with our rigid tubing for high-pressure applications.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con 1/4 in. OD tubing, 1/8 in. NPT connection
Quantità confezione 25 Pack
Metodo di sterilizzazione Autoclave Only
Larghezza (sistema metrico) 30 mm
Colore Black
Product Type Male Pipe Elbow Adapter