Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Manifold
Click to view available options
Porta di uscita:
10 Outlets
6 Outlets
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Constructed of durable polypropylene.
- Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Overall Length (Metric) | 17.15 cm |
| Min. Operating Temperature (English) | 32°F |
| Min. Operating Temperature (Metric) | 0°C |
| Dimensioni dei tubi | 1/2 in. |
| Ingresso | 1.2 in. NPT(F) |
| Porta di uscita | 6 Outlets |
| Larghezza (sistema metrico) | 3.81 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 3.81 cm |
| Pressione massima | 150 psi |
| Vedi altri risultati |