Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Manifold
Codice prodotto. p-7138750
Click to view available options
Porta di uscita:
10 Outlets
6 Outlets
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11715258
Marca: Cole-Parmer™ 3152217
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Expand your flow and line capacity
  • Constructed of durable polypropylene.
  • Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.
Specifica
Materiale Polypropylene
Overall Length (Metric) 17.15 cm
Min. Operating Temperature (English) 32°F
Min. Operating Temperature (Metric) 0°C
Dimensioni dei tubi 1/2 in.
Ingresso 1.2 in. NPT(F)
Porta di uscita 6 Outlets
Larghezza (sistema metrico) 3.81 cm
Altezza (sistema metrico) 3.81 cm
Pressione massima 150 psi
Max. Operating Temperature (English) 210°F
Max. Operating Temperature (Metric) 99°C
Product Type Manifold