Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Manifold, 8 outlets
Codice prodotto. 11745258
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1/2 in.
3/8in
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11745258
Marca: Cole-Parmer™ 3152223
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Expand your flow and line capacity
  • Constructed of polypropylene.
  • Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.
Specifica
Materiale Polypropylene
Overall Length (English) 8.75 in.
Overall Length (Metric) 22.23 cm
Min. Operating Temperature (English) 32°F
Min. Operating Temperature (Metric) 0°C
Dimensioni dei tubi 1/2 in.
Ingresso 1/2 in. NPT(F)
Porta di uscita 3/8 in. (NPT(F)
Larghezza (sistema metrico) 3.81 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Altezza (sistema metrico) 3.81 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Pressione massima 150 psi
Max. Operating Temperature (English) 210°F
Max. Operating Temperature (Metric) 99°C
Product Type PP Manifold, 8 Outlets