Learn More
Karl Hecht™ Polypropylene Measuring Cylinders
Codice prodotto. 10717594
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10717594
Marca: Karl Hecht™ 42194066
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tall form polypropylene cylinders with easy-to-read blue graduation marks for general laboratory use.
  • Hexagonal base for stability
  • Tall form with blue graduations
  • DIN 12681 and ISO 6706
  • Graduations are resistant up to +60°C
  • Available in different capacities
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Polypropylene
Tolleranza ±10 ml
Certificazione/Conformità DIN 12681, ISO 6706
Descrizione Hexagonal base, tall form
Graduazioni Blue Graduations
Temperatura max 60°C
Suddivisione 10 mL
Forma Round
Temperatura max (sistema imperiale) 140°F
Scale Color Blu
Base Type Esagonale
Tipo Ungraduated Measuring Cylinder