Descrizione
- Polypropylene construction, type 3 plastic
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Subdivisions: 0.1mL
- Supplied in packs of 12
- Exposure to temperatures up to 60°C will not cause permanent exceeding of error limits
- Cleaning temperature below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Calibrato | Yes |
| Calibrazione | Per erogazione |
| Materiale | Polypropylene |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Blue |
| Graduazioni | 0.1 mL |
| Graduation Type | Printed |
| Quantità | 12/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 10 mL |
| Vedi altri risultati |