Learn More
Buerkle™ Misurino in polipropilene
Codice prodotto. 10648052 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 ml
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Larghezza (sistema metrico):
34 mm
44 mm
55 mm
70 mm
90 mm
118 mm
134 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10648052
Marca: Buerkle™ 96141000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per raccogliere e misurare polveri e granuli. I misurini in polipropilene Buerkle™ sono calibrati per valutare accuratamente il volume sul bordo.
Universal graduated shovel for filling and measuring powders and granules. For exact metering, the graduated shovel is to be overfilled and the excess at the upper edge of the shovel is to be wiped off.
  • White polypropylene construction
  • High chemical-resistance
  • Calibrated volume when full to the brim
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 33.81 oz.
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Colore Bianco
Product Type Misurino
Da utilizzare con (applicazione) Per il riempimento e la misurazione di polveri e granuli
Larghezza (sistema metrico) 134 mm
Materiale Polipropilene
Lunghezza (sistema metrico) 385 mm