Learn More
Buerkle™ Misurino in polipropilene
Codice prodotto. 11981491 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 ml
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Larghezza (sistema metrico):
34 mm
44 mm
55 mm
70 mm
90 mm
118 mm
134 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) unitSize
11981491 10 mL 100 mm 34 mm Pezzo
10352243 25 ml 135 mm 44 mm Pezzo
10496441 50 ml 160 mm 55 mm Pezzo
10350782 100 mL 200 mm 70 mm Pezzo
10448521 250 mL 260 mm 90 mm Pezzo
10524132 500 ml 315 mm 118 mm Pezzo
10648052 1000 mL 385 mm 134 mm Pezzo
7 options
Codice prodotto. 11981491
Marca: Buerkle™ 96140010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per raccogliere e misurare polveri e granuli. I misurini in polipropilene Buerkle™ sono calibrati per valutare accuratamente il volume sul bordo.
Universal graduated shovel for filling and measuring powders and granules. For exact metering, the graduated shovel is to be overfilled and the excess at the upper edge of the shovel is to be wiped off.
  • White polypropylene construction
  • High chemical-resistance
  • Calibrated volume when full to the brim
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 0.34 oz.
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Colore Bianco
Product Type Misurino
Da utilizzare con (applicazione) Per il riempimento e la misurazione di polveri e granuli
Larghezza (sistema metrico) 34 mm
Materiale Polipropilene
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm