Learn More
BRAND™ Microcentrifuge Tubes with Attached Lip Seal Screw Caps
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Formato:
Conical bottom
Self-standing, conical bottom
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Manufactured from polypropylene with polyethylene screw cap.
- Not graduated.
- Temperature range: -90°C to +100°C.
- Separately available: colored cap polypropylene inserts for identification.
Specifica
Specifica
| Cap Style | Lid Seal Screw Cap |
| Materiale chiusura | Polyethylene |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Formato | Self-standing, conical bottom |
| N. per confezione | 1000/Pk. |
| Temperature Range (Metric) | –90 to 100°C |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduated | No |