Learn More
Fisherbrand™ Rack per microprovette in polipropilene
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11918084 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Colore:
Arancione
Blu
Colori assortiti
Giallo
Naturale
Rosa
Rosso
Verde
Förpackningsstorlek
pezzi 5
Produktkod. 11918084
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Per conservare microprovette da 1.5 a 2.0 ml in rack codificati a colori. I rack per microprovette in polipropilene Fisherbrand™ possono contenere fino a 80 fiale con chiusura a vite per l’uso sul banco, il trasporto e la conservazione di campioni. I rack codificati a colori sono dotati di coordinate stampate e manici per facilitarne la gestione. Autoclavabili e congelabili.
Popular fraction-collector-plate style rack
  • Holds 80 screw-cap microtubes or cryogenic vials in 1 mm diameter wells
  • Stores 1.5 to 2.0 mL tubes in compact arrangement (5 x 16 array)
  • Color coded to easily identify specific laboratory procedures or individual technicians
  • Molded-in coordinates for easy sample organization and location
  • Constructed of sturdy polypropylene with molded handles for easy handling
  • Autoclavable and suitable for freezing
Specifikationer
Product Type Rack per microprovette
Chiusura inclusa No
Matrice 5 x 16
Autoclavabile Sì
Colore Rosso
Capacità Microprovette da 1.5 ml a 2 ml con disposizione 5 x 16
Materiale Polipropilene
Posizioni 80
Forma Rettangolare
Ripiani None
Sovrapponibile
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la conservazione in congelatore
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provetta per microcentrifuga
N. per confezione Confezione da 5
Quantità Confezione da 5
Lunghezza (sistema metrico) 225 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 67 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.6 in.
Altezza (sistema metrico) 28 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.1 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 11 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.