Learn More
BRAND™ Polypropylene Micro Tubes Cap Insert
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- For micro tubes with attached or bulk screw caps
- Suitable for use with non-tamper evident caps
Specifica
Specifica
| Product Type | Microtube Cap Insert |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Red |
| Temperature Range (Metric) | -196°C to +121°C |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microtubes, Screw Caps |