Learn More
Fisherbrand™ Provetta per microcentrifuga in polipropilene
Codice prodotto. 11532293
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11532293
Marca: Fisherbrand™ 200400P
Edge
Use these tubes for a variety of applications. Fisherbrand™ Polypropylene Microcentrifuge Tubes feature a snap top cap and frosted writing area.
  • Graduated polypropylene microcentrifuge tubes
  • Can be centrifuged up to 12,500xg
  • 1.5mL capacity
  • Pack of 500
Specifica
Cap Style Tappo a pressione
Materiale chiusura Polipropilene
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Materiale Polypropylene
N. per confezione Confezione da 500
Volume (sistema metrico) 1.5 ml
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Apertura a scatto