Learn More
BRAND™ Polypropylene Microcentrifuge Tube
Codice prodotto. 10572774 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Include:
With base
Without base
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10572774
Marca: BRAND™ 780764
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Screw cap lid sold separately.
  • Polypropylene (PP) construction
  • Sterile
  • Operating temperature: -196 to 121°C
  • Autoclavable
  • In accordance with DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 44 mm
Include Without base
N. per confezione 1000
Temperature Range (Metric) –196 to 121°C
RCF max 20.000 G
Diametro (sistema metrico) 13 mm