Learn More
BRAND™ Polypropylene Microcentrifuge Tube
Screw cap lid sold separately.
131.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 13 mm |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Altezza (sistema metrico) | 44 mm |
N. per confezione | 1000 |
Temperature Range (Metric) | –196 to 121°C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10572774
|
BRAND™
780764 |
2 mL | Without base |
131.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10043363
|
BRAND™
780761 |
1.5 mL | With base |
131.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10413675
|
BRAND™
780762 |
1.5 mL | Without base |
131.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10399113
|
BRAND™
780760 |
0.5 mL | With base |
131.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Polypropylene (PP) construction
- Sterile
- Operating temperature: -196 to 121°C AutoclavableIn accordance with DIN EN 285
Specifica
13 mm | |
44 mm | |
–196 to 121°C |
Polypropylene | |
1000 |