Learn More
BRAND™ Polypropylene Microcentrifuge Tube
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Include:
With base
Without base
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Polypropylene (PP) construction
- Sterile
- Operating temperature: -196 to 121°C AutoclavableIn accordance with DIN EN 285
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 44 mm |
| Include | With base |
| N. per confezione | 1000 |
| Temperature Range (Metric) | –196 to 121°C |
| RCF max | 17.000 G |
| Diametro (sistema metrico) | 13 mm |