Learn More
Greiner Bio-One Provette per microcentrifuga in polipropilene
Click to view available options
Include:
N/A
Support skirt
Colore chiusura:
Natural
White
Dimensione della confezione:
pezzi 3000
pezzi 500
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA Non-pyrogenic
- chemical and temperature resistance
- clarity coupled to a wide thermal range
- May be centrifuged to 20,000g
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Free of detectable DNase/RNase and human DNA, non-pyrogenic |
| Colore chiusura | White |
| Materiale chiusura | Medical Polypropylene |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 mL |
| Colore | Translucent |
| Materiale | Polypropylene (Medical Grade) |
| Include | Support skirt |
| N. per confezione | 500 |
| Temperature Range (Metric) | -80°C to +121°C |
| Vedi altri risultati |