Learn More
Greiner Bio-One Provette per microcentrifuga in polipropilene
Click to view available options
Include:
N/A
Support skirt
Colore chiusura:
Natural
White
Dimensione della confezione:
pezzi 3000
pezzi 500
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA Non-pyrogenic
- chemical and temperature resistance
- clarity coupled to a wide thermal range
- May be centrifuged to 20,000g
Specifica
Specifica
| Cap Style | Screw cap |
| Colore chiusura | Natural |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polypropylene |
| Include | N/A |
| Volume (sistema metrico) | 1.5mL |
| Sterilità | Non-sterile |