Learn More
Ratiolab™ Provette per microcentrifuga in polipropilene
Click to view available options
Colore:
Naturale
Transparent
Capacità (sistema metrico):
1.5 ml
2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Autoclavable with opened cap at 121°C for 20 min.
- Natural color or different colors for comfortable identification
- Tight sealing cap
- Safe and easy to be opened and closed
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Autoclavabile | Sì |
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 ml |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Polipropilene |
| N. per confezione | Confezione da 1000 |
| Imballaggio | Confezione da 1000 |