Learn More
Ratiolab™ Provette per microcentrifuga in polipropilene
Use these tubes for a variety of centrifugation applications. Ratiolab™ Polypropylene Microcentrifuge Tubes are available in a variety of colors for easy identification.
12.65€ - 137.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10008740
|
Ratiolab™
5615000 |
1.5 ml | Naturale |
12.65€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10630983
|
Ratiolab™
5615101 |
2 ml | Naturale |
15.65€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10145884
|
Ratiolab™
5616025 |
2 mL | Transparent |
137.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Autoclavable with opened cap at 121°C for 20 min.
- Natural color or different colors for comfortable identification
- Tight sealing cap
- Safe and easy to be opened and closed
Specifica
Polypropylene | |
Polypropylene |