Learn More
BRAND™ Polypropylene Microcentrifuge Tubes with Screw Cap
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 mL
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Polypropylene (PP) construction
- Includes tamper-evident screw cap and self-standing base
- Sterile
- Graduated
Specifica
Specifica
| Cap Style | Screw Cap |
| Certificazione/Conformità | DIN EN 285 |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 mL |
| Colore | Transparent |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage of medical supplies such as serums and blood samples as well as samples heating , centrifugation etc. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For Centrifuge |
| Altezza (sistema metrico) | 44mm |
| Vedi altri risultati |