Learn More
BRAND™ Polypropylene Microcentrifuge Tubes with Screw Cap
Codice prodotto. p-8546005 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 mL
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 10659114
Marca: BRAND™ 780756
Includes tamper-evident screwcap and self-standing base. Silicone seal offers reliable protection against liquid leakage or penetration.
  • Polypropylene (PP) construction
  • Includes tamper-evident screw cap and self-standing base
  • Sterile
  • Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Style Screw Cap
Certificazione/Conformità DIN EN 285
Materiale chiusura Polypropylene
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Colore Transparent
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Storage of medical supplies such as serums and blood samples as well as samples heating , centrifugation etc.
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Centrifuge
Altezza (sistema metrico) 44mm
Include Self-standing base, Screw cap with silicone seal
Imballaggio 500/Pk.
Temperature Range (Metric) –196 to 121°C
Sterilità Sterile
Graduated Yes
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) 13 mm