Learn More
Kartell™ Puntali gialli per micropipette Kartell Gilson
Click to view available options
Colore:
Blu
Blu chiaro
Giallo
Neutral
Neutro
Trasparente
Volume (sistema metrico):
1 μl
2000 to 10,000 μL
5 - 200 μl
Da 1000 a 5000 μl
Da 5 a 200 μl
Formato:
BUlk
In rack
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Gilson Pipetman, Nichiryo, Kartell Pipette, Socorex Pipette
Gilson Pipetman, Socorex Pipettor, Labsystem Pipettor, Thermo Scientific Finnpipette, Kartell Pipettor
Kartell Pipettor, Eppendorf, Sartorius Biohit Pipettor, Oxford, Hamilton Pipettor
Kartell Pluripet PL 1001, Eppendorf, Gilson Pipetman, Socorex Pipettor, Hamilton Pipettor
Dimensione della confezione:
960 PCS
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 25000
pezzi 960
Descrizione
- Cadmium-free polypropylene construction provides high clarity and water-repellent properties
- Specially designed for Kartell automatic pipets, but deliver excellent results with most available micropipet brands
- Autoclavable to 121°C for 20 minutes
- Precision delivery of sample, minimal sample retention with tip
- Packaging selection satisfies a variety of needs:
- bulk bag
- packed in racks
- refills for reloading racks
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 1 μl |
| Colore | Blu |
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | CE, IVD |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Bordo economico |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Kartell Pluripet PL 1001, Eppendorf, Gilson Pipetman, Socorex Pipettor, Hamilton Pipettor |
| Materiale | Polipropilene |