Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Microplates, 384-well
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 120
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ANSI™ standard footprint |
| Formato | Standard |
| Matrice | 16 x 24 |
| Colore | Yellow |
| Materiale | Polypropylene |
| No. of Wells | 384 |
| Forma pozzetto | circolare |
| Quantità | 120/Pk. |
| Temperature Range (Metric) | -80°C to +80°C |