Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Microplates, 384-well
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11987954 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 120
Codice prodotto. 11987954
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Offers higher well density for economical use of expensive reagents. Fisherbrand™ Polypropylene Microplates, 384-well include round-shaped wells for optimal sample recovery.
  • Ideal for storage of compounds and nucleic acid libraries
  • Chemical resistant
  • Withstands temperatures from -80° to +80°C
  • Conform to ANSI™ standard footprint for optimal use in automated handling and liquid-dispensing systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI™ standard footprint
Formato Standard
Matrice 16 x 24
Colore Blue
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) pozzetto 120 μL
No. of Wells 384
Forma pozzetto circolare
Quantità 120/Pk.
Temperature Range (Metric) -80°C to +80°C