missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Microprovetta in polipropilene

Codice prodotto. 11789502
Click to view available options
Colore:
Incolore
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11789502

Marca: Greiner Bio-One 623201

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

In polipropilene, per la massima resistenza chimica e termica. Le provette per reazione Greiner Bio-One™ in polipropilene sono adatte per centrifughe e sistemi Eppendorf.

  • Esente da DNasi, RNasi, DNA umano rilevabile
  • Apirogena
  • Altamente resistente agli agenti chimici e alle temperature
  • Volume: 2.0 ml
  • Graduata
  • Tappo incluso
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Autoclavabile
Colore Incolore
Materiale Polipropilene
Tipo di etichetta Writing area
Temperature Range (Metric) -80° to +121°C
Volume (sistema metrico) 2mL
Sterilità Non-sterile
Graduated
Tipo di chiusura Tappo fissato
Forma del fondo Conico
RCF max 16,000 x g (Fixed-angle rotor)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato