Learn More
Fisherbrand™ Microprovetta in polipropilene
Click to view available options
Colore:
Blue
Giallo
Green
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Flat snap cap
- Autoclavable
- Polypropylene
- Eppendorf style
Specifica
Specifica
| Cap Style | Tappo piatto |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 ml |
| Colore | Giallo |
| Materiale | Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 40mm |
| N. per confezione | Confezione da 1000 |
| Volume (sistema metrico) | 1.5 ml |
| Graduated | No |
| Vedi altri risultati |