Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack di stoccaggio in polipropilene per microprovette
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione fosforescente
Assorted Fluorescent
Assortiti
Blue
Fluorescent Blue
Fluorescent Green
Fluorescent Yellow
Giallo
Naturale
Orange
Pink
Rosa fosforescente
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
5 confezioni
Descrizione
- Color-coded racks provide easy identification of specific laboratory procedures or individual technician's trays
- Each well is numbered for easy sample location
- Autoclavable and suitable for freezing
- Excellent for benchtop use, in storage or transport of samples
- Choose from 12 colors, including natural, plus assorted packs
- Capacity: Hold 80 screw-cap microcentrifuge tubes up to 2.0mL in a 16 x 5 array
Specifica
Specifica
| Product Type | Microtube Storage Rack |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Orange |
| Capacità | Microtubes (2 mL) |
| Materiale | Polypropylene |
| Posizioni | 80 |
| Quantità | 5/Pk. |
| Dimensioni (L x P x A) | 10.5 x 9 x 5 in. (26.7 x 22.9 x 12.7cm) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 26.7 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10.5 in. |
| Vedi altri risultati |