Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack di stoccaggio in polipropilene per microprovette
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione fosforescente
Assorted Fluorescent
Assortiti
Blue
Fluorescent Blue
Fluorescent Green
Fluorescent Yellow
Giallo
Naturale
Orange
Pink
Rosa fosforescente
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
5 confezioni
Descrizione
- I rack con codifica a colori consentono una facile identificazione di specifiche procedure da laboratorio o dei vassoi dei singoli tecnici
- Ciascun pozzetto è numerato per una facile identificazione del campione
- Prodotto autoclavabile e idoneo per il congelamento
- Eccellente per l'impiego sul banco da lavoro, la conservazione o il trasporto di campioni
- Possibilità di scelta tra 12 colori, compreso il colore naturale e confezioni assortite
- Capacità: contiene 80 provette da microcentrifuga con tappo a vite con una capacità massima di 2.0 ml in array 16 x 5
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack, conservazione di microprovette |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Rosa fosforescente |
| Capacità | Provette da 2 ml |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 80 |
| Quantità | 5/conf. |
| Dimensioni (L x P x A) | 10.5 x 9 x 5 in (26.7 x 22.9 x 12.7 cm) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 26.7 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10.5 in |
| Vedi altri risultati |