Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack di stoccaggio in polipropilene per microprovette
Per un’organizzazione immediata delle provette per test per microcentrifuga in qualsiasi laboratorio
Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18845-0006
Codice prodotto. 15520062
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Color-coded racks provide easy identification of specific laboratory procedures or individual technician's trays
  • Each well is numbered for easy sample location
  • Autoclavable and suitable for freezing
  • Excellent for benchtop use, in storage or transport of samples
  • Choose from 12 colors, including natural, plus assorted packs
  • Capacity: Hold 80 screw-cap microcentrifuge tubes up to 2.0mL in a 16 × 5 array
Specifica
Specifica
Microtube Storage Rack
Pink
Polypropylene
5/Pk.
26.7 cm
22.9 cm
12.7 cm
Autoclavable
Tubes (2 mL)
80
10.5 x 9 x 5 in. (26.7 x 22.9 x 12.7cm)
10.5 in.
9 in.
5 in.