Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack di stoccaggio in polipropilene per microprovette
Codice prodotto. 15540062 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione fosforescente
Assorted Fluorescent
Assortiti
Blue
Fluorescent Blue
Fluorescent Green
Fluorescent Yellow
Giallo
Naturale
Orange
Pink
Rosa fosforescente
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
5 confezioni
Codice prodotto. 15540062
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F188450008
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per un’organizzazione immediata delle provette per test per microcentrifuga in qualsiasi laboratorio
  • I rack con codifica a colori consentono una facile identificazione di specifiche procedure da laboratorio o dei vassoi dei singoli tecnici
  • Ciascun pozzetto è numerato per una facile identificazione del campione
  • Prodotto autoclavabile e idoneo per il congelamento
  • Eccellente per l'impiego sul banco da lavoro, la conservazione o il trasporto di campioni
  • Possibilità di scelta tra 12 colori, compreso il colore naturale e confezioni assortite
  • Capacità: contiene 80 provette da microcentrifuga con tappo a vite con una capacità massima di 2.0 ml in array 16 x 5
Specifica
Product Type Rack, conservazione di microprovette
Autoclavabile
Colore Rosso
Capacità Provette da 2 ml
Materiale Polipropilene
Posizioni 80
Quantità 5/conf.
Dimensioni (L x P x A) 10.5 x 9 x 5 in (26.7 x 22.9 x 12.7 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 26.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.5 pollici
Larghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 in
Altezza (sistema metrico) 12.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 5 in