Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack di stoccaggio in polipropilene per microprovette
Codice prodotto. 15580062 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione fosforescente
Assorted Fluorescent
Assortiti
Blue
Fluorescent Blue
Fluorescent Green
Fluorescent Yellow
Giallo
Naturale
Orange
Pink
Rosa fosforescente
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
5 confezioni
Codice prodotto. 15580062
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F188450013
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per un’organizzazione immediata delle provette per test per microcentrifuga in qualsiasi laboratorio
  • Color-coded racks provide easy identification of specific laboratory procedures or individual technician's trays
  • Each well is numbered for easy sample location
  • Autoclavable and suitable for freezing
  • Excellent for benchtop use, in storage or transport of samples
  • Choose from 12 colors, including natural, plus assorted packs
  • Capacity: Hold 80 screw-cap microcentrifuge tubes up to 2.0mL in a 16 x 5 array
Specifica
Product Type Microtube Storage Rack
Autoclavabile Autoclavable
Colore Fluorescent Blue
Capacità Microtubes (2 mL)
Materiale Polypropylene
Posizioni 80
Quantità 5/Pk.
Dimensioni (L x P x A) 10.5 x 9 x 5 in. (26.7 x 22.9 x 12.7cm)
Lunghezza (sistema metrico) 26.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 in.
Altezza (sistema metrico) 12.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 5 in.