Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Miniature Check Valve
Codice prodotto. 11843843
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
Diametro provetta: 6.4 mm
Diametro provetta: 8 mm
Tube Diameter: 3.2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11843843
Marca: Cole-Parmer™ 9855312
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Install these check valves in any position. Polypropylene Miniature Check Valves are ideal for use with liquids and gases for pressure or vacuum applications. Valves require 1 psi back pressure for a tight seal.
  • Breaking pressure is 0.18 psi, closing pressure is 0.014 psi
  • °
Specifica
Diametro (sistema metrico) Diametro provetta: 6.4 mm
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (applicazione) Transfer of liquids or gases under pressure or vacuum
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Each
Max. Operating Temperature (Metric) 93 °C
Product Type Valvola di non ritorno miniaturizzata