Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Miniature Check Valve
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
Diametro provetta: 6.4 mm
Diametro provetta: 8 mm
Tube Diameter: 3.2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- ™
- Breaking pressure is 0.18 psi, closing pressure is 0.014 psi
- °
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | Diametro provetta: 6.4 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Transfer of liquids or gases under pressure or vacuum |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 93 °C |
| Product Type | Valvola di non ritorno miniaturizzata |