Learn More
Brady™ MiniMark™ Polypropylene Unprinted Labels
Codice prodotto. 11707344
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
55 mm
75 mm
105 mm
Altezza (sistema metrico):
85.00 mm
110.00 mm
155.00 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11707344
Marca: Brady™ 710676
MiniMark™ Polypropylene Unprinted Labels are ready for you to print the required warning compliant to the latest regulations.
  • Unprinted labels ready for you to print the required warning compliant to the latest regulations.
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognised
Descrizione Unprinted MiniMark Labels for CLP-GHS Hazardous Substances
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Display Blank
Finitura Gloss
Formato Label
Materiale Polypropylene
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) High performance material designed to perform on various surfaces
Min. Operating Temperature (Metric) -20°C
N. per confezione 400 Labels/Box
Quantità 400 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -20°C to +100°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0031 in.
Spessore (sistema metrico) 0.079 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 91.02 mm
Dimensions (LxW) 85 x 55 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.35 in.
Lunghezza (sistema metrico) 85 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.17 in.
Larghezza (sistema metrico) 55 mm
Altezza (sistema metrico) 85.00 mm
Alternate Part Number MNK-55x85-B7594-0.4