Learn More
Brady™ MiniMark™ Polypropylene Unprinted Labels
Codice prodotto. 11797324
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
55 mm
75 mm
105 mm
Altezza (sistema metrico):
85.00 mm
110.00 mm
155.00 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11797324
Marca: Brady™ 710678
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
MiniMark™ Polypropylene Unprinted Labels are ready for you to print the required warning compliant to the latest regulations.
  • Unprinted labels ready for you to print the required warning compliant to the latest regulations.
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognised
Descrizione Unprinted MiniMark Labels for CLP-GHS Hazardous Substances
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Display Caution
Finitura Gloss
Formato Label
Materiale Polypropylene
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Hazard Communication Identification
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -20°C
N. per confezione 300 Labels/Box
Quantità 300 Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -20°C to +100°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0031 in.
Spessore (sistema metrico) 0.079 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 115.36 mm
Dimensions (LxW) 110 x 75 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.33 in.
Lunghezza (sistema metrico) 110 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.95 in.
Larghezza (sistema metrico) 75 mm
Altezza (sistema metrico) 110.00 mm
Alternate Part Number MNK-75x110-B7594-0.3