Learn More
Brady™ MiniMark™ Polypropylene Unprinted Labels
Codice prodotto. p-8001651
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
55 mm
75 mm
105 mm
Altezza (sistema metrico):
85.00 mm
110.00 mm
155.00 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11787254
Marca: Brady™ 710680
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
MiniMark™ Polypropylene Unprinted Labels are ready for you to print the required warning compliant to the latest regulations.
  • Unprinted labels ready for you to print the required warning compliant to the latest regulations.
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognised
Descrizione Unprinted MiniMark Labels for CLP-GHS Hazardous Substances
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Display Blank
Finitura Gloss
Formato Label
Materiale Polypropylene
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Hazard Communication Identification
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -20°C
N. per confezione 200 Labels/Box
Quantità 200 Pk.
Forma Rectangle
Tipo di software MiniMark
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -20°C to +100°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0031 in.
Spessore (sistema metrico) 0.079 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 160.34 mm
Dimensions (LxW) 155 x 105 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 155 mm
Larghezza (sistema imperiale) 4.13 in.
Larghezza (sistema metrico) 105 mm
Altezza (sistema metrico) 155.00 mm
Alternate Part Number MNK-105x155-B7594-0.2