Learn More
Brady™ Polypropylene and Molded Glass-filled Nylon No Hole Circuit Breaker Lockout
Codice prodotto. p-8000072
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
56 x 24.10 mm
82.60 x 40.30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11791885
Marca: Brady™ 065396
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questi dispositivi di bloccaggio per interruttori senza foro sono estremamente versatili e semplici da installare grazie alla vite a testa zigrinata brevettata: non occorrono cacciaviti. Biette amovibili (fornite) ampliano la gamma di interruttori bloccabili.
  • Detachable Cleats (included) expand the range of applicable breakers.
  • Accepts lock shackles up to 7 mm in diameter.
Specifica
Product Type Circuit Breaker Lockout
Colore Red
Materiale Glass-filled Nylon
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Descrizione No Hole Circuit Breaker Lockout - 120/277 V Device
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 7 mm
Dimensioni (P x L x A) 25.40 x 56.01 x 24.13 mm
Dimensioni (L x P) 56 x 24.10 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 0.95 in.
Altezza (sistema metrico) 24.13 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 2.205 in.
Larghezza (sistema metrico) 56.01 mm