Learn More
Greiner Bio-One Becher multiuso in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 300
Descrizione
- Stabilità meccanica, termica e chimica ottimale
- Il codice catalogo, il numero di lotto e la data di scadenza sono riportati sulla base del becher per la rintracciabilità
- Area di scrittura e graduazioni precise
- Risparmio di tempo; non vi è alcun bisogno di rimuovere il becher dalla confezione
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per scopi accademici e medici come contenitore sicuro di campioni di saliva o urine |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Sterile |
| Peso (sistema metrico) | 6.1 kg |
| Forma | Rotondo |
| Altezza (sistema metrico) | 71 mm |
| Product Type | Becher multifunzione |
| Diametro (sistema metrico) | 61 mm |