Learn More
Greiner Bio-One Polypropylene Multipurpose Beakers, Non-sterile
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 300
Descrizione
- Optimal mechanical, thermal and chemical stability
- Catalogue number, lot number and expiry date are printed on the base of the beaker for traceability
- Writing space and exact graduation marks
- Timesaving; no need to remove the beaker from the pack
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Academic and Medical Purposes, as a Safe Sputum or Urine Container |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Non sterile |
| Peso (sistema metrico) | 6.1 kg |
| Graduated | Yes |
| Forma | Rotondo |
| Altezza (sistema metrico) | 71 mm |
| Product Type | Beaker |
| Diametro (sistema metrico) | 61 mm |