Learn More
BRAND™ Provette per microcentrifuga in polipropilene
Codice prodotto. 10458372 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 ml
2 ml
Altezza (sistema metrico):
40.8 mm
41.15 mm
Imballaggio:
1 bag of 500
6 bags of 500
Dimensione della confezione:
pezzi 3000
pezzi 500
Codice prodotto. 10458372
Marca: BRAND™ 780550
Edge
In polipropilene. Le provette per microcentrifuga in polipropilene BRAND™ includono un'area di marcatura smerigliata con suddivisioni per fornire una valutazione approssimativa del volume. Il coperchio attaccato include una membrana con area per perforazione. Il coperchio garantisce una tenuta ermetica per evitare perdite per evaporazione.
  • Manufactured from polypropylene
  • Attached lid includes membrane with piercing area.
  • Lid forms tight seal to prevent loss from evaporation
  • Frosted marking area with subdivisions provide approximate volume assessment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Polipropilene
Autoclavabile
Capacità (sistema metrico) 2 ml
Colore Incolore
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 41.15 mm
Include Lid membrane with piercing area
N. per confezione Confezione da 500
Imballaggio 1 bag of 500
Volume (sistema metrico) 2mL
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 10.75 mm