Learn More
Fisherbrand™ Puntale per pipetta naturale in polipropilene
Per un pipettaggio semplice e sicuro anche con le applicazioni più delicate. I puntali per pipette Fisherbrand™ in polipropilene naturale sono perfetti per pipette manuali o elettroniche, mono o multicanale.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.28260kg
Descrizione
- In polipropilene di alta qualità
- Aderenza perfetta grazie al cono a inserimento preciso
- Manipolazione ottimale grazie alla forma stabile
- Prodotto autoclavabile
- Garantito esente da polveri grazie al particolare trattamento di ionizzazione
- Disponibile presterilizzato o non sterile
- Trasparenza eccellente dovuta all'elevata qualità delle superfici
- Minima umidità residua dovuta alla qualità controllata delle materie prime
- Eccellente accuratezza volumetrica grazie alla precisione del foro del puntale
- Volumi del puntale definiti in base alle attività più comuni
- Puntali Aeroject™ con filtri speciali in PE-HD idrofobico
- Barriera contro gli aerosol e protezione dalla contaminazione
- Indicati per tutti i tipi di pipetta utilizzati più comunemente
Specifica
1 - 200 μl | |
Naturale | |
Autoclavable | |
Polipropilene |