Learn More
Mutexil™ Visitor Protective Lab Coats
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Snaps
Zipper
Size:
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 50
Descrizione
PP non woven labcoat with press-stud fastening and pockets
- Disposable
- PP, 40g/m2
- For maintenance, production site visits
- For non hazardous environments
Specifica
Specifica
| Product Type | Lab Coat |
| Size | 3X-Large |
| Colore | White |
| Tipo di chiusura | Snaps |
| N. di tasche | None |
| Tipo di imballaggio | Individually bagged |
| Struttura | Non-woven |