Learn More
Eppendorf™ Provette per PCR in polipropilene
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15903992 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Tipo di chiusura:
A cerniera
Domed Strip Cap
Flat Strip Cap
Hinged Cap
Not Included
Formato:
8-tube Strips
Fast PCR Tube Strips
Provetta
Single Tube
Purity or Quality Grade:
Forensic DNA Grade
PCR Clean (Non-sterile)
Volume (sistema metrico):
0.1 mL
0.2 mL
0.5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 120
pezzi 500
Codice prodotto. 15903992
Marca: Eppendorf™ 0030124928
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Trasferimento termico efficiente e omogeneo grazie a queste provette in polipropilene a parete sottile. Le provette per PCR Eppendorf™ in polipropilene sono semplici da aprire, ma sono a tenuta ermetica per prevenire l'evaporazione durante la PCR.
Ensure efficient and homogenous heat transfer with these thin-walled polypropylene tubes. Eppendorf™ Polypropylene PCR Tubes are easy to open, but provide tight sealing to prevent evaporation in PCR.
  • Design ensures an airtight seal to prevent contamination and evaboration.
  • Thin polypropylene walls ensure efficient and homogeneous heat transfer or fast and high-quality PCR results.
  • 8 reaction tubes in strip-format – ideal for small sample volumes. Easily adaptable for automation.
  • Strips are sealable using flat or domed strip-lids.
  • PCR Clean: Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.1 mL
Sterilità Non-sterile
Materiale Polypropylene
Purity or Quality Grade PCR Clean (Non-sterile)
Tipo di chiusura Domed Strip Cap
Autoclavabile Autoclavable
Closure Included Yes
Formato Fast PCR Tube Strips
Product Type PCR Tube Strip