Learn More
BRAND™ Polypropylene Photographic Trays
Codice prodotto. 10079850 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
45 mm
70 mm
75 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10079850
Marca: BRAND™ 156648
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
White stackable polypropylene (PP) photographic trays with ribbed bottom that improves stability.
  • White stackable polypropylene (PP) photographic trays
  • Ribbed bottom improves stability, reinforced rim, slightly sloping walls
  • Autoclavable (121°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 625 x 530 x 140 mm
Colore White
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Lunghezza (sistema metrico) 625 mm
Materiale Polypropylene
Tipo Photographic Tray
Larghezza (sistema metrico) 530 mm
Include Ribbed Bottom, Reinforced Rim
Forma Forma rettangolare