Learn More
BRAND™ Polypropylene Photographic Trays
Codice prodotto. p-8010318 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
45 mm
70 mm
75 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10643782
Marca: BRAND™ 156640
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
White stackable polypropylene (PP) photographic trays with ribbed bottom that improves stability.
  • White stackable polypropylene (PP) photographic trays
  • Ribbed bottom improves stability, reinforced rim, slightly sloping walls
  • Autoclavable (121°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Tipo Photographic Tray
Include Ribbed bottom, reinforced rim
Forma Rectangular, stackable
Autoclavabile Autoclavable (121°C)