Learn More
Kartell™ Recipiente per pipetta in polipropilene
Click to view available options
:
Pipet Jar
Descrizione
Versatile rugged jar for storing pipettes.
- Polypropylene provides cushioning effect for pipettes
- Tight fitting cover protects during transportation
- Welded flanged base for stability
- Can be cut to suit shorter-length pipettes
- Can be canted on side for drainage
- Jar autoclavable at 120°C
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | Polipropilene |
| Tipo | Vaso per pipette |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stoccaggio delle pipette |