Learn More
Cytiva Retina in poliammide polipropilene
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
26 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- For columns XK 26, AK 26/C 26, AC 26
- Polypropylene (PP) (reinforced glassfibre) Polyamide (PA)
- Operating Temperature 4°C-60°C
- Porosity 10 μm
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 26 mm |
| Dimensione particelle | 34 μm |
| Materiale | Polipropilene, poliammide |