Learn More
Fisherbrand™ Rack di provette Pop-Up in polipropilene
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8008194 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Pink
Purple
Capacità:
Tubes (15 mL), Tubes (17 mm)
Tubes (15 mL), Tubes (50 mL), Tubes (17 mm), Tubes (30 mm)
Tubes (50 mL)
Dimensione della confezione:
pezzi 2
L'autoclavaggio non è consigliato
Codice prodotto. 12603476
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
L'autoclavaggio non è consigliato
Apertura dei rack per organizzare e comprimere le provette per un ingombro minimo. I rack per provette da centrifuga Fisherbrand™ Pop-Up™ ospitano provette di due formati in un rack robusto in propilene con griglie stampate. Grazie alla facile chiusura è possibile risparmiare spazio quando non vengono utilizzati.
  • Made from polypropylene
  • Easy to open – easy to close
  • Designed to help organize 15 and 50 mL tubes
  • Imprinted grid aids quick retrieval
  • Stack racks in open or closed position
  • Saves space when racks are not in use
  • Not recommended for cleaning in autoclave
Specifica
Include Griglia stampata
Product Type Rack, per provette comprimibili
Matrice 3 x 6
Autoclavabile Non consigliato
Colore Green
Capacità Tubes (50 mL)
Materiale Polipropilene
Posizioni 18
Forma Rettangolare
Ripiani None
Sovrapponibile
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette per test da 50 ml
Quantità 2/conf.
Dimensioni (L x P x A) 255 x 137 x 72 mm
Lunghezza (sistema metrico) 255 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 10 in.
Larghezza (sistema metrico) 137 mm
Altezza (sistema metrico) 72 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 30 mm
Peso (sistema metrico) 1 kg