Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Imbuto per polveri in polipropilene
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
248 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- In plastica di polipropilene con angolo di 60°
- Autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 10.0 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 248 mL |
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro (sistema imperiale) parte superiore | 3.94 in |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.25 pollici |
| Product Type | Imbuto per polveri |